Läs mer
2-(1-metyletenyl)-6-(1-metyletyl)fenol, Mikromol™
Produktkod. 30049421
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049421 100 mg
1 options
Produktkod. 30049421 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(1-metyletenyl)-6-(1-metyletyl)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
CAS 74926-89-9
Analyt- eller komponentnamn 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12H16O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(1-Methylethenyl)-6-(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. B (EP), Propofol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H16O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-7,9,13H,1H2,2-4H3
LEDER CC(C)c1cccc(C(=C)C)c1O
IUPAC-namn 2-isopropenyl-6-isopropylfenol
Molekylvikt (g/mol) 176.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 176,1201 g/mol