Läs mer
2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, LoGiCal
Produktkod. 30462665
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462665 10 mg
1 options
Produktkod. 30462665 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0461.08
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
CAS 141214-18-8
Analyt- eller komponentnamn 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H24 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propofol Imp. G (EP), Propofol USP Related Compound C, Propofol USP RC C, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol Related Compound C, Propofol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)Oc1c(cccc1C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn 1,3-di(propan-2-yl)-2-propan-2-yloxybenzene
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 220.1827 g/mol
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.