Läs mer
2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Mikromol™
Produktkod. 30049691
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049691 50 mg
1 options
Produktkod. 30049691 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropyl-6-propylphenol
CAS 74663-48-2
Analyt- eller komponentnamn 2-Isopropyl-6-propylphenol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(1-Methylethyl)-6-propylphenol, Propofol Imp. O (EP), Propofol Impurity O
InChI formel InChI=1S/C12H18O/c1-4-6-10-7-5-8-11(9(2)3)12(10)13/h5,7-9,13H,4,6H2,1-3H3
LEDER CCCc1cccc(C(C)C)c1O
IUPAC-namn 2-propan-2-yl-6-propylphenol
Molekylvikt (g/mol) 178.27
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 178.1358 g/mol