Läs mer
2-(1-metyletyl)fenol, Mikromol™
Produktkod. 17940926
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17940926 100 mg
1 options
Produktkod. 17940926 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0461.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-(1-metyletyl)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Isopropylphenol
CAS 88-69-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Isopropylphenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. C (EP), Propofol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
LEDER CC(C)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-propan-2-ylfenol
Molekylvikt (g/mol) 136.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 136,0888 g/mol