Läs mer
2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate |
| CAS | 6020-87-7 |
| Molekylformel | C4H11N3O3 |
| MDL-nummer | MFCD00071582 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C(O)CN(C)C(N)=N.[H]O[H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Procent renhet | 97% |