Läs mer
2-(1-metylpiperidin-3-yl)etan-1-ol, TRC
Produktkod. 30471374
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30471374 100 mg
1 options
Produktkod. 30471374 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM322175100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol
CAS 101257-32-3
Molekylformel C8H17NO
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3
LEDER CN1CCCC(CCO)C1
IUPAC-namn 2-(1-metylpiperidin-3-yl)etanol
Molekylvikt (g/mol) 143.23
Formel vikt 143.131