Läs mer
2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol |
| CAS | 101257-32-3 |
| Molekylformel | C8H17NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCC(CCO)C1 |
| IUPAC-namn | 2-(1-methylpiperidin-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.23 |
| Formel vikt | 143.131 |