Läs mer
2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol, TRC
Produktkod. 30472621
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30472621 500 mg
1 options
Produktkod. 30472621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM322175500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methylpiperidin-3-yl)ethan-1-ol
CAS 101257-32-3
Molekylformel C8H17NO
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17NO/c1-9-5-2-3-8(7-9)4-6-10/h8,10H,2-7H2,1H3
LEDER CN1CCCC(CCO)C1
IUPAC-namn 2-(1-methylpiperidin-3-yl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 143.23
Formel vikt 143.131