Läs mer
2-(1-naftyl)-1-propanol, TRC
Produktkod. 30482192
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30482192 250 mg
1 options
Produktkod. 30482192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN373155250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Naphthyl)-1-propanol
CAS 101349-60-4
Molekylformel C13H14O
Kvantitet 250 mg
Synonym beta-Methyl-1-naphthaleneethanol
InChI formel InChI=1S/C13H14O/c1-10(9-14)12-8-4-6-11-5-2-3-7-13(11)12/h2-8,10,14H,9H2,1H3
LEDER CC(C(=O)O)c1cccc2ccccc12
Molekylvikt (g/mol) 186.25