Läs mer
2-(1-naftyl)-5-fenyloxazol, laserkvalitet och lämplig för scintillationsspektrometri, 99+%
Produktkod. 11409230
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409230 1 g 1g
11419230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409230 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16679.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 846-63-9 | C19H13NO | 271,319 g/mol
Börjar med den organiska fluoren 2-(1-naftyl)-5-fenyloxazol (α NPO), syntetiserades vNPO- och allylNPO-monomererna med användning av Stille koppling följt av rening. Används som laserfärg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar som börjar med den organiska fluoren 2-(1-naftyl)-5
-fenyloxazol (α NPO), syntetiserades vNPO- och allylNPO-monomererna med användning av Stille koppling följt av rening. Används som laserfärg.
Löslighet
Svårlöslig (4,1E-4 g/L) (25 °C). Lösliga de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 846-63-9
Molekylformel C19H13NO
Molekylvikt (g/mol) 271.319
MDL-nummer MFCD00019714
InChI-nyckel WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
PubChem CID 70058
IUPAC-namn 2-naftalen-l-yl-5-fenyl-l,3-oxazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Smältpunkt 104°C to 105°C
Anteckningar om renhetsgrad Suitable for scintillation spectrometry
Kvantitet 1 g
Beilstein 210666
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (4.1E-4g/L) (25°C). Soluble most organic solvents.
Formel vikt 271.32
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Laser
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.