Läs mer
2-(1-naftyl)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11322209
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize':
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11322209 10 g 10g
11332209 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11322209 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H27218.09
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 773-99-9 | Molekylformel: C12H12O | Molekylvikt: 172,227 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 773-99-9
Molekylformel C12H12O
Molekylvikt (g/mol) 172.227
MDL-nummer MFCD00004050
InChI-nyckel RXWNCMHRJCOWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthaleneethanol, 2-1-naphthyl ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl naphthalene, naphthalen-1-ethanol, 2-naphthylethanol, 1-naphthyl ethanol, 1-naphthalene ethanol, 2-naphthalen-1-yl ethan-1-ol, 1-napthaleneethanol
PubChem CID 13047
IUPAC-namn 2-naftalen-1-yletanol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(1-Naphthyl)ethanol
Smältpunkt 60 °C till 64 °C
Kokpunkt 186 °C (17 mmHg)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 172.23
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.