Läs mer
2-(1-naftyl)etanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Naphthyl)ethanol |
| CAS | 773-99-9 |
| Molekylformel | C12 H12 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7,13H,8-9H2 |
| LEDER | OCCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-nafthalen-1-yletanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vikt | 172.0888 |