Läs mer
2-(1-naftyl)etanoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10591883
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10591883 250 mg 250mg
10724773 1 g 1g
10265594 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591883 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S07397CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 5121-00-6
Molekylformel C12H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 204.65
MDL-nummer MFCD00175852
InChI-nyckel DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylacetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.66
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.