Läs mer
2-(1-naftyl)etanoylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10724773
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10724773 1 g 1g
10591883 250 mg 250mg
10265594 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724773 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S07397DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5121-00-6
Molekylformel C12H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 204.65
MDL-nummer MFCD00175852
InChI-nyckel DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride
PubChem CID 2795386
IUPAC-namn 2-naftalen-1-ylacetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.66
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.