Läs mer
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 99%
Produktkod. 11461177
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11461177
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24161.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 550-99-2 | C14H15ClN2 | 246.738 g/mol
Nafazolinhydroklorid ger jonotropa effekter viaα -adrenoceptorstimulering. Det är en aktivator av AR och Nicharin. Det används som ett näsavsvällande medel och okulär vasokonstriktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten 170 g/L, alkohol
, DMSO, etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 550-99-2
Molekylformel C14H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 246.738
MDL-nummer MFCD00012554
InChI-nyckel DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
PubChem CID 11079
ChEBI CHEBI:7470
IUPAC-namn 2-(naftalen-1-ylmetyl)-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydroklorid
LEDER C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Smältpunkt 257°C to 261°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3716843
Merck Index 14,6368
Löslighetsinformation Soluble in water 170g/L,alcohol,DMSO,ethanol.
Formel vikt 246.74
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.