Läs mer
2-(1-Piperazinyl)ethylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 140-31-8 |
| Smältpunkt | -19°C |
| Densitet | 0.99 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 222°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00005971 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 2-(1-Piperazinyl)ethylamine, N-(2-Aminoethyl)piperazine, AEP, 2-Piperazinoethylamine, 2-(1-Piperazinyl)ethylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Kvalitet | Research |