Läs mer
2-(1-Piperazinyl)nicotinamide, 95%
Produktkod. 11499720
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11499720
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50967.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 87394-64-7 | C10H14N4O | 206.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87394-64-7
Molekylformel C10H14N4O
Molekylvikt (g/mol) 206.25
MDL-nummer MFCD08061093
InChI-nyckel RYNARQDUUQTTFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperazin-1-yl nicotinamide, 2-piperazin-1-ylnicotinamide, 2-1-piperazinyl nicotinamide, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxamide, 2-piperazin-1-yl-nicotinamide, chembl47688, 2-piperazin-1-ylnicotinamide dihydrochloride, acmc-1bjdr, 2-1-piperazino nicotinamide, 1-3-carbamoyl-2-pyridyl piperazine
PubChem CID 16785637
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylpyridine-3-carboxamide
LEDER NC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperazinyl)nicotinamide
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.25
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.