Läs mer
2-(1-piperazinyl)fenol, 98 %
Produktkod. 11419736
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419736 50 g 50g
11409736 10 g 10g
11429736 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20252.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1011-17-2 | C10H14N2O | 178,235 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011-17-2
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.235
MDL-nummer MFCD00190246
InChI-nyckel UORNTHBBLYBAJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperazin-1-yl phenol, 1-2-hydroxyphenyl piperazine, 2-1-piperazinyl phenol, 2-1-piperazino phenol, o-1-piperazinyl phenol, 2-piperazin-1-yl-phenol, n-2-hydroxyphenyl piperazine, phenol, 2-1-piperazinyl, 1-2-hydroxyphenyl-piperazine, 2-piperazinylphenol
PubChem CID 70530
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylfenol
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperazinyl)phenol
Smältpunkt 122 °C till 127 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 10646
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 178.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.