Läs mer
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2698762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10011310 1 g Glasflaska 1g
10337210 5 g Glass bottle 5g
10519633 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10011310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 134320010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20980-22-7
Molekylformel C8H12N4
Molekylvikt (g/mol) 164.21
MDL-nummer MFCD00040742
InChI-nyckel MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylpyrimidin
LEDER C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29°C to 36°C
Färg Gult
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5850 to 1.588
Kvantitet 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Formel vikt 164.21
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.