Läs mer
2-(1-Piperazinyl)pyrimidin, 99 %
Produktkod. 11322807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322807 5 g 5g
11332807 25 g 25g
11342807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15884.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20980-22-7 | C8H12N4 | 164,212 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20980-22-7
Molekylformel C8H12N4
Molekylvikt (g/mol) 164.212
MDL-nummer MFCD00040742
InChI-nyckel MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
PubChem CID 88747
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylpyrimidin
LEDER C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
Smältpunkt 31°C to 35°C
Kokpunkt 118°C to 120°C (2 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 151178
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Formel vikt 164.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.