Läs mer
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine-d8 |
| CAS | 1309283-31-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H4D8N4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine-d8, 2-Piperazinopyrimidine-d8, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine-d8, CM 56324H-d8, MJ 13653-d8, N-2-Pyrimidinylpiperazine-d8, PmP-d8, 1-PP-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2/i4D2,5D2,6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C(C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C1([2H])[2H])([2H])N1C2=NC=CC=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Procent renhet | >95 |