Läs mer
2-(1-piperazinyl)pyrimidin, TRC
Produktkod. 30414981
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30414981 1 g
1 options
Produktkod. 30414981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4813001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Molekylformel C8 H12 N4
Kvantitet 1 g
Synonym Pyrimidine','2-(1-piperazinyl)-, 1-(2-Pyrimidinyl)piperazine, 1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 1-(4-Pyrimidin-2-yl)piperazine, 1-PP, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-Piperazinopyrimidine, 4-(2-Pyrimidinyl)piperazine, CM 56324H, MJ 13653, N-2-Pyrimidinylpiperazine, PmP
InChI formel InChI=1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
LEDER C1CN(CCN1)c2ncccn2
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylpyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 164.21
Formel vikt 164.1062