Läs mer
2-(1-Piperidino)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354552 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354552 5 g Glass Bottle 5g
10111052 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354552 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 39643-31-7
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00047467
InChI-nyckel OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC-namn 2-(piperidin-1-yl)aniline
LEDER NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperidino)aniline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 44.0°C to 48.0°C
Färg Brown
Kokpunkt 96.0°C (1.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1-Piperidino)aniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.