Läs mer
2-(1-Piperidino)anilin, TRC
Produktkod. 30419432
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30419432 500 mg
1 options
Produktkod. 30419432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP481935500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperidino)aniline
CAS 39643-31-7
Molekylformel C11H16N2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-(o-Aminophenyl)-piperidine, 1-(2-Aminophenyl)piperidine, 2-(Piperidin-1-yl)aniline, 2-(Piperidin-1-yl)benzenamine, 2-Piperidinoaniline, N-(2-Aminophenyl)piperidine, o-Piperidinoaniline
InChI formel InChI=1S/C11H16N2/c12-10-6-2-3-7-11(10)13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7H,1,4-5,8-9,12H2
LEDER Nc1ccccc1N2CCCCC2
IUPAC-namn 2-piperidin-1-ylanilin
Molekylvikt (g/mol) 176.26
Formel vikt 176.1313