Läs mer
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline, Thermo Scientific™
Produktkod. 11414640
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414640 1 g 1g
11424640 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50723.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1496-40-8
Molekylformel C12H15F3N2
Molekylvikt (g/mol) 244.261
MDL-nummer MFCD00042161
InChI-nyckel BERRRZOJDANPHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl aniline, n-2-amino-4-trifluoromethylphenyl piperidine, n-2-amino-4-trifluoromethyl phenyl piperidine, 2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidino-5-trifluoromethyl aniline, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl-phenylamine, 2-piperidin-1-yl-5-trifluoromethyl benzenamine, 3-amino-4-1-piperidino benzotrifluoride, benzenamine,2-1-piperidinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 694756
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)aniline
LEDER C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 244.26