Läs mer
2-(1-Piperidinyl)anilin, 98 %
Produktkod. 11494384
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494384 25 g 25g
11484384 5 g 5g
11404394 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13073.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 39643-31-7 | C11H16N2 | 176,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39643-31-7
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00047467
InChI-nyckel OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC-namn 2-piperidin-1-ylanilin
LEDER NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Piperidinyl)aniline
Smältpunkt 44 °C till 47 °C
Kokpunkt 96 °C till 98 °C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 151856
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.