Läs mer
2-(1-Pyrrolidinyl)nikotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinaldehyde |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 176.22 |
| Procent renhet | 97% |