Läs mer
2-(1-Pyrrolidinyl)nikotinsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 5 g |
| IUPAC-namn | 2-pyrrolidin-1-ylpyridin-3-karboxylsyra |
| Formel vikt | 192.22 |
| Procent renhet | 95% |