Läs mer
2-(1-Pyrrolidinyl)fenol, 98 %
Produktkod. 11368025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368025 5 g 5g
11358025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08178.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 4787-77-3 | C10H13NO | 163,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4787-77-3
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
MDL-nummer MFCD00051659
InChI-nyckel ZGSBDRFDXWRZAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrrolidin-1-yl phenol, 2-pyrrolidinophenol, 2-1-pyrrolidino phenol, 2-1-pyrrolidinyl phenol, 2-tetrahydro-1h-pyrrol-1-ylphenol, 2-pyrrolidinylphenol, 2-pyrrolizinophenol, 2-pyrrolidin-1-yl-phenol, phenol, 2-1-pyrrolidinyl, 1-2-hydroxyphenyl pyrrolidine
PubChem CID 2734845
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-ylfenol
LEDER OC1=CC=CC=C1N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Pyrrolidinyl)phenol
Smältpunkt 109 °C till 112 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 135437
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 163.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.