Läs mer
2-[1-(tert-butoxikarbonyl)piperid-4-yl]-1,3-tiazol-4-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471893
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10768643 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31001DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 668484-45-5
Molekylformel C13H19N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 313.372
MDL-nummer MFCD06658980
InChI-nyckel FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 59496772
IUPAC-namn 2-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]-1,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 312.39
Procent renhet 95%