Läs mer
2-[1-(tert-butoxikarbonyl)piperid-4-yl]-1,3-tiazol-4-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10768643 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10471893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10768643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC31001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 668484-45-5
Molekylformel C13H19N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 313.372
MDL-nummer MFCD06658980
InChI-nyckel FMSFMUBALWPCQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 59496772
IUPAC-namn 2-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperazin-1-yl]-1,3-tiazol-4-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[1-(Tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 312.39
Procent renhet 95%