Läs mer
Fisherbrand™ 2-i-1-flaskasats, 9 mm kort gänga
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11890892 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Genomskinlig
Svart
Förslits:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Stängningsfärg Förslits Färg Förpackningsstorlek
11890892 Ja Blått Nej Klart Paket med 100
12970881 Ja Blått Ja Klart Paket med 100
11787497 Nej Blått Nej Klart Paket med 100
15124649 Nej Blått Ja Klart Paket med 100
12951251 Nej Genomskinlig Nej Klart Paket med 100
11395991 Ja Genomskinlig Nej Bärnsten Paket med 100
15532320 Ja Svart Ja Klart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11890892
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Förslits Nej
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja
Höjd (metrisk) 32 mm