Läs mer
Fisherbrand™ 2-i-1-flaskasats, 9 mm kort gänga
Produktkod. 15532320 Handla allt Fisherbrand Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stängningsfärg:
Blått
Genomskinlig
Svart
Förslits:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15532320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Ja