Läs mer
Fisherbrand™ 2-i-1-flaskasats för Waters-instrument, 9 mm kort gänga
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Förslits | Ja |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Antal per förpackning | 100 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |