Läs mer
Fisherbrand™ 2-i-1-flaskasats för Waters-instrument, 9 mm kort gänga
Produktkod. 12950891 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslits:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Markeringspunkt Färg Förslits unitSize
12950891 Nej Klart Ja Paket med 100
12960891 Nej Klart Nej Paket med 100
11860972 Ja Klart Ja Paket med 100
12570186 Ja Bärnsten Ja Paket med 100
12920901 Ja Bärnsten Nej Paket med 100
12910901 Ja Klart Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12950891
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klart
  • Skruvlock
  • Mitthål
  • Polypropen
  • Silikon/PTFE
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Förslits Ja
Volym (metrisk) 1.85 mL
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 9-425
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm