Läs mer
2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((10-(Benzyloxy)-10-oxodecan-2-yl)oxy)carbonyl)benzoic Acid |
| CAS | 2514948-07-1 |
| Molekylformel | C25H30O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Monocarboxyisodecyl Phthalate Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O6/c1-19(31-25(29)22-16-11-10-15-21(22)24(27)28)12-6-3-2-4-9-17-23(26)30-18-20-13-7-5-8-14-20/h5,7-8,10-11,13-16,19H,2-4,6,9,12,17-18H2,1H3,(H,27,28) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC=C1C(OC(CCCCCCCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C)=O |
| IUPAC-namn | 2-(10-oxo-10-phenylmethoxydecan-2-yl)oxycarbonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.5 |
| Formel vikt | 426.2 |