Läs mer
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| CAS | 58186-27-9 |
| Molekylformel | C19H30O5 |
| MDL-nummer | MFCD00274552 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.44 |
| Procent renhet | 98% |