Läs mer
2-(1h-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic Acid, TRC
Produktkod. 30137162
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137162 500 mg
30133717 1 g
30003865 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT898595500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28711-29-7
Molekylformel C4 H5 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-acetic acid, 1,2,4-Triazol-1-ylacetic acid, 1,2,4-Triazole-1-acetic acid, 1H-1,2,4-Triazol-1-ylacetic acid, 2-(1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid, (1,2,4-Triazol-1-yl)acetic acid
IUPAC-namn 2-(1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
LEDER OC(=O)Cn1cncn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1,2,4-Triazol-1-yl) acetic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c8-4(9)1-7-3-5-2-6-7/h2-3H,1H2,(H,8,9)
Formel vikt 127.0382
Procent renhet >95%