missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)propan-1-ol |
| CAS | 1158736-02-7 |
| Molekylformel | C5H9N3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O/c1-5(2-9)8-4-6-3-7-8/h3-5,9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CC(CO)n1cncn1 |
| IUPAC-namn | 2-(1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.15 |
| Formel vikt | 127.0746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?