Läs mer
2-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10133474 250 mg 250mg
10205764 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47514CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 127988-21-0
Molekylformel C9H10N4
Molekylvikt (g/mol) 174.207
MDL-nummer MFCD09025845
InChI-nyckel CBGQHZNXHUCAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzeneamine, benzenamine,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, acmc-20msof, 2-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6482003
IUPAC-namn 2-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)anilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.21
Procent renhet 97%