Läs mer
2-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11330657
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11330657 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10788065 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11330657 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47504CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 906352-62-3
Molekylformel C10H9N3O
Molekylvikt (g/mol) 187.202
MDL-nummer MFCD09025843
InChI-nyckel XPXZXSFDTOZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzaldehyde, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzaldehyde
PubChem CID 18525815
IUPAC-namn 2-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.2
Procent renhet 97%