Läs mer
2-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604015
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10604015 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10604015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47501DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 876718-01-3
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H9N3O2
MDL-nummer MFCD07186455
Kvantitet 1 g
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
InChI-nyckel KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC-namn 2-[(lH-l,2,4-triazol-l-yl)metyl]bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159712
Formel vikt 203.2
Procent renhet 97%