Läs mer
2-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10002414
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10002414 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10002414 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47516DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876316-41-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H8N4
MDL-nummer MFCD09025846
Kvantitet 1 g
Synonym 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, benzonitrile,2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
InChI-nyckel AFAFVWQAHQRISI-UHFFFAOYSA-N
LEDER N#CC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC-namn 2-(1,2,4-triazol-l-ylmetyl)bensonitril
Molekylvikt (g/mol) 184.20
PubChem CID 18525818
Formel vikt 184.2
Procent renhet 97%