Läs mer
2-(lH-bensimidazol-1-yl)ättiksyra, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285854 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10061834 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10012464 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10285854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01258CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 40332-16-9
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.175
InChI-nyckel AFHSZBKDUTWXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazol-1-ylacetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, benzoimidazol-1-ylacetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 1,3-benzodiazol-1-ylacetic acid, 2-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazol-1-yl acetic acid
PubChem CID 805645
IUPAC-namn 2-(bensimidazol-1-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CN2CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Benzimidazol-1-yl)acetic acid
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 176.17
Procent renhet 90%