missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(1H-imidazol-1-yl)ättiksyra, Mikromol™

Produktkod. 17923376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923376 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17923376 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1453.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

2-(1H-Imidazol-1-yl)ättiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Analyt- eller komponentnamn Imidazol-1-yl-acetic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H6 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid, Zoledronic Acid Related Compound A, Zoledronic Acid Impurity D
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
LEDER OC(=O)Cn1ccnc1
IUPAC-namn 2-imidazol-1-ylatik syra
Molekylvikt (g/mol) 126.11
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 126,0429 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.