Läs mer
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31340215
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31340215 1 g
31339457 500 g
31339687 10 g
31338464 5 g
31337761 100 g
31340181 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31340215 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1344511g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Molekylformel C5H5N3
MDL-nummer MFCD06421433
Kvantitet 1 g
LEDER N#CCN1C=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 107.11
Procent renhet 97%