Läs mer
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile |
| CAS | 98873-55-3 |
| Molekylformel | C5H5N3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2 |
| LEDER | N#CCN1C=NC=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-imidazol-1-yl)acetonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.11 |
| Formel vikt | 107.05 |