Läs mer
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitril, TRC
Produktkod. 30403087
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30403087 250 mg
1 options
Produktkod. 30403087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI385620250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetonitrile
CAS 98873-55-3
Molekylformel C5H5N3
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Imidazole-1-acetonitrile, 1-(Cyanomethyl)imidazole, Imidazol-1-ylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C5H5N3/c6-1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,3H2
LEDER N#CCN1C=NC=C1
IUPAC-namn 2-(1H-imidazol-1-yl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 107.11
Formel vikt 107.05