Läs mer
2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30948142
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30948142 5 g 5g
30936005 250 mg 250mg
30943994 25 g -
30937776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30948142 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD116895g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS 26286-54-4
Molekylformel C9H9N3
MDL-nummer MFCD03274531
Kvantitet 5 g
LEDER NC1=C(C=CC=C1)N1C=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 159.19
Procent renhet 95%