Läs mer
2-(lH-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366564
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10366564 250 mg 250mg
10431314 1 g 1g
10275454 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10366564 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32714CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 26286-54-4
Molekylformel C9H9N3
Molekylvikt (g/mol) 159.192
MDL-nummer MFCD03274531
InChI-nyckel HVECTIQVQPUSEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-1-imidazolyl aniline, 2-imidazol-1-yl-phenylamine, 2-imidazol-1-yl aniline, benzenamine,2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenylamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzenamine, pubchem10103, n-o-aminophenyl imidazole, 2-imidazol-1-ylphenylamine
PubChem CID 320166
IUPAC-namn 2-imidazol-1-ylanilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%